Learn More
Rimonabant Hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16465968
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
16465968 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 16465968 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14137
MedChemExpress Rimonabant Hydrochloride (SR 141716A Hydrochloride) is a highly potent and selective central cannabinoid receptor (CB1) antagonist with an Ki of 1.8 nM. Rimonabant Hydrochloride (SR 141716A Hydrochloride) also inhibits Mycobacterial membrane protein Large 3 (MMPL3).
Rimonabant Hydrochloride (SR 141716A Hydrochloride) is a highly potent and selective central cannabinoid receptor (CB1) antagonist with an Ki of 1.8 nM. Rimonabant Hydrochloride (SR 141716A Hydrochloride) also inhibits Mycobacterial membrane protein Large 3 (MMPL3).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rimonabant Hydrochloride
Forma física Solid
CAS 158681-13-1
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H22Cl4N4O
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo SR 141716A Hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (66.63 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES ClC1=CC=C(C2=C(C)C(C(NN3CCCCC3)=O)=NN2C4=CC=C(Cl)C=C4Cl)C=C1.Cl
Peso molecular (g/mol) 500.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 500.25
Porcentaje de pureza 99.28%