Learn More
Rimiducid, MedChemExpress
Descripción
Rimiducid (AP1903) is a dimerizer agent that acts by cross-linking the FKBP domains. Rimiducid (AP1903) dimerizes the Caspase 9 suicide switch and rapidly induces apoptosis.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Rimiducid |
| CAS | 195514-63-7 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C78H98N4O20 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | AP1903 |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (35.42 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | COC1=CC=C(CC[C@@H](OC([C@@H]2CCCCN2C([C@@H](CC)C3=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C3)=O)=O)C4=CC=CC(OCC(NCCNC(COC5=CC([C@@H](CCC6=CC=C(OC)C(OC)=C6)OC([C@@H]7CCCCN7C([C@H](C8=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C8)CC)=O)=O)=CC=C5)=O)=O)=C4)C=C1OC |
| Peso molecular (g/mol) | 1411.63 |
| Mostrar más |