Learn More
Clorhidrato de rimeprida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Rimeporide Hydrochloride |
| CAS | 187870-95-7 |
| Fórmula molecular | C11H16ClN3O5S2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | N-(Aminoiminomethyl)-2-methyl-4,5-bis(methylsulfonyl)benzamide Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H15N3O5S2.ClH/c1-6-4-8(20(2,16)17)9(21(3,18)19)5-7(6)10(15)14-11(12)13;/h4-5H,1-3H3,(H4,12,13,14,15);1H |
| SMILES | O=S(C1=C(S(=O)(C)=O)C=C(C)C(C(NC(N)=N)=O)=C1)(C)=O.Cl |
| Nombre IUPAC | Clorhidrato de N-carbamimidoil-2-metil-4,5-bis(metilsulfonil)benzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 369.84 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 369.02 |