Learn More
Clorhidrato de Rimantadina, TRC
Código de producto. 30138092
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30138092 1 g 1 g
17901765 10 mg 10 miligramos
17982185 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138092 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR5170001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1501-84-4
Fórmula molecular C12 H21 N . Cl H
Peso molecular (g/mol) 215.76
Sinónimo Tricyclo[3.3.1.13,7]decane-1-methanamine, α-methyl-, hydrochloride (1:1), 1-Adamantanemethylamine, α-methyl-, hydrochloride (7CI,8CI), Tricyclo[3.3.1.13,7]decane-1-methanamine, α-methyl-, hydrochloride (9CI), 1-(1-Adamantyl)ethylamine hydrochloride, 1-(1-Aminoethyl)adamantane hydrochloride, EXP 126, Flumadine, JP 61, Meradan, Meradane, NSC 206764, Remantadin, Remantadine, Rimantadine hydrochloride, Roflual, α-Methyl-1-adamantanemethylamine hydrochloride
Nombre IUPAC 1-(1-adamantil)etanamina; clorhidrato
SMILES Cl.CC(N)C12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rimantadine Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H21N.ClH/c1-8(13)12-5-9-2-10(6-12)4-11(3-9)7-12;/h8-11H,2-7,13H2,1H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.1441
Porcentaje de pureza >95%