Learn More
Clorhidrato de rimantadina, Mikromol™
Description
Clorhidrato de rimantadina
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Rimantadine Hydrochloride |
| CAS | 1501-84-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Rimantadine Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C12 H21 N . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | 1-(1-Adamantyl)ethylamine hydrochloride, 1-(1-Aminoethyl)adamantane hydrochloride, EXP 126, Flumadine, JP 61, Meradan, Meradane, NSC 206764, Remantadin, Remantadine, Rimantadine hydrochloride, Roflual, Tricyclo[3.3.1.13,7]decane-1-methanamine, alpha-methyl-, hydrochloride (1:1), 1-Adamantanemethylamine, alpha-methyl-, hydrochloride (7CI,8CI), Tricyclo[3.3.1.13,7]decane-1-methanamine, alpha-methyl-, hydrochloride (9CI), alpha-Methyl-1-adamantanemethylamine hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H21N.ClH/c1-8(13)12-5-9-2-10(6-12)4-11(3-9)7-12;/h8-11H,2-7,13H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.CC(N)C12CC3CC(CC(C3)C1)C2 |
| Nombre IUPAC | 1-(1-adamantil)etanamina; clorhidrato |
| Show More |