Learn More
Rimantadine hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16482139
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16482139 1 g 1 g
16448246 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16482139 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0338A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-03-2027
MedChemExpress Rimantadine hydrochloride is an anti-influenza virus drug.
Rimantadine hydrochloride is an anti-influenza virus drug.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rimantadine hydrochloride
Forma física Solid
CAS 1501-84-4
Color Blanco
Cantidad 1 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H22ClN
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (231.74 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 33.33 mg/mL (154.48 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C1(C[C@H](C2)C3)C[C@H]3C[C@H]2C1)N.Cl
Peso molecular (g/mol) 215.76
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.76
Porcentaje de pureza 98.0%