Learn More
Clorhidrato de rimantadina, LoGiCal
Código de producto. 30458926
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30458926 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458926 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0913.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rimantadine Hydrochloride
CAS 1501-84-4
Nombres de analitos o componentes Rimantadine Hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C12 H21 N . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1-(1-Adamantyl)ethylamine hydrochloride, 1-(1-Aminoethyl)adamantane hydrochloride, EXP 126, Flumadine, JP 61, Meradan, Meradane, NSC 206764, Remantadin, Remantadine, Rimantadine hydrochloride, Roflual, Tricyclo[3.3.1.13,7]decane-1-methanamine, alpha-methyl-, hydrochloride (1:1), 1-Adamantanemethylamine, alpha-methyl-, hydrochloride (7CI,8CI), Tricyclo[3.3.1.13,7]decane-1-methanamine, alpha-methyl-, hydrochloride (9CI), alpha-Methyl-1-adamantanemethylamine hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C12H21N.ClH/c1-8(13)12-5-9-2-10(6-12)4-11(3-9)7-12;/h8-11H,2-7,13H2,1H3;1H
Tipo de solución Sin diluir
SMILES Cl.CC(N)C12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Nombre IUPAC 1-(1-adamantil)etanamina; clorhidrato
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 215.76
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 215,1441 g/mol