Learn More
Clorhidrato de rimantadina-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Rimantadine-d4 Hydrochloride |
| CAS | 350818-67-6 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C12 D4 H17 N . Cl H |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | Tricyclo[3.3.1.13,7]decane-1-methan-α-d-amine','α-(methyl-d3)-','hydrochloride (9CI), α-(Methyl-d3)tricyclo[3.3.1.13,7]decane-1-methan-α-d-amine hydrochloride, (±)-Rimantadine-d4 hydrochloride, 1-(1-Adamantyl)ethylamine-1,2,2,2-d4 hydrochloride, 1-(1-Aminoethyl-1,2,2,2-d4)adamantane hydrochloride, 1-(Adamantan-1-yl)ethanamine-d4 hydrochloride, 1-Rimantadine-d4 hydrochloride, Rimantadine-d4 hydrochloride, Rimantadine-D4 (aminoethyl-1,2,2,2-D4) hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H21N.ClH/c1-8(13)12-5-9-2-10(6-12)4-11(3-9)7-12;/h8-11H,2-7,13H2,1H3;1H/i1D3,8D; |
| SMILES | Cl.[2H]C([2H])([2H])C([2H])(N)C12CC3CC(CC(C3)C1)C2 |
| Nombre IUPAC | 1-(1-adamantil)-1,2,2,2-tetradeuterioetanamina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 219.787 |
| Mostrar más |