Learn More
Rimacalib, TRC
Código de producto. 30420445
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30420445 1 mg -
30420442 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30420445 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR5050151MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 215174-50-8
Fórmula molecular C22H23FN4O2
Peso molecular (g/mol) 394.45
Sinónimo SMP 114, N-[3-[(1S)-1-(2-Fluoro[1,1'-biphenyl]-4-yl)ethyl]-5-isoxazolyl]-4-morpholinecarboximidamide
Nombre IUPAC N-[3-[(1S)-1-(3-fluoro-4-fenilfenil)etilo]-1,2-oxazol-5-il-morfolina-4-carboximidamida
SMILES C[C@@H](c1ccc(c(F)c1)c2ccccc2)c3cc(NC(=N)N4CCOCC4)on3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rimacalib
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H23FN4O2/c1-15(17-7-8-18(19(23)13-17)16-5-3-2-4-6-16)20-14-21(29-26-20)25-22(24)27-9-11-28-12-10-27/h2-8,13-15H,9-12H2,1H3,(H2,24,25)/t15-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 394.1805