Learn More
Riluzol, Mikromol™
Descripción
Riluzol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Riluzole |
| CAS | 1744-22-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Riluzole |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C8 H5 F3 N2 O S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 6-(Trifluoromethoxy)-2-benzothiazolamine, Benzothiazole, 2-amino-6-(trifluoromethoxy)- (7CI,8CI), 2-Amino-6-(trifluoromethoxy)benzothiazole, 6-(Trifluoromethoxy)-1,3-benzothiazol-2-amine, 6-(Trifluoromethoxy)-1,3-benzothiazol-2-ylamine, 6-(Trifluoromethoxy)-2-aminobenzothiazole, 6-Trifluoromethoxybenzo[d]thiazol-2-amine, 6-Trifluoromethoxybenzothiazol-2-ylamine, PK 26124, RP 54274, Rilutek, Rilutor, Riluzole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H5F3N2OS/c9-8(10,11)14-4-1-2-5-6(3-4)15-7(12)13-5/h1-3H,(H2,12,13) |
| SMILES | Nc1nc2ccc(OC(F)(F)F)cc2s1 |
| Nombre IUPAC | 6-(trifluorometoxi)-1,3-benzotiazol-2-amina |
| Mostrar más |