Learn More
Riluzole, MedChemExpress
Código de producto. 16472089
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16472089 1 g 1 g
16444307 50 mg 50 miligramos
16428176 100 mg 100 miligramos
16402066 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16472089 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0211
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
MedChemExpress Riluzole is an anticonvulsant drug and belongs to the family of use-dependent Na+ channel blocker which can also inhibit GABA uptake with an IC50 of 43 μM.
Riluzole is an anticonvulsant drug and belongs to the family of use-dependent Na+ channel blocker which can also inhibit GABA uptake with an IC50 of 43 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Riluzole
CAS 1744-22-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H5F3N2OS
Cantidad 1 g
Sinónimo PK 26124
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (426.99 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (4.27 mM; ultrasonic and adjust pH to 3 with HCl)
SMILES NC1=NC2=CC=C(OC(F)(F)F)C=C2S1
Peso molecular (g/mol) 234.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.2
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation