Learn More
Riluzole, MedChemExpress
Descripción
Riluzole is an anticonvulsant drug and belongs to the family of use-dependent Na+ channel blocker which can also inhibit GABA uptake with an IC50 of 43 μM.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Riluzole |
| CAS | 1744-22-5 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C8H5F3N2OS |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | PK 26124 |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (426.99 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (4.27 mM; ultrasonic and adjust pH to 3 with HCl) |
| SMILES | NC1=NC2=CC=C(OC(F)(F)F)C=C2S1 |
| Peso molecular (g/mol) | 234.2 |
| Mostrar más |