Learn More
Riluzol, LoGiCal
Código de producto. 30458570
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30458570 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458570 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1382.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Riluzole
CAS 1744-22-5
Nombres de analitos o componentes Riluzole
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C8 H5 F3 N2 O S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 6-(Trifluoromethoxy)-2-benzothiazolamine, Benzothiazole, 2-amino-6-(trifluoromethoxy)- (7CI,8CI), 2-Amino-6-(trifluoromethoxy)benzothiazole, 6-(Trifluoromethoxy)-1,3-benzothiazol-2-amine, 6-(Trifluoromethoxy)-1,3-benzothiazol-2-ylamine, 6-(Trifluoromethoxy)-2-aminobenzothiazole, 6-Trifluoromethoxybenzo[d]thiazol-2-amine, 6-Trifluoromethoxybenzothiazol-2-ylamine, PK 26124, RP 54274, Rilutek, Rilutor, Riluzole
Fórmula InChI InChI=1S/C8H5F3N2OS/c9-8(10,11)14-4-1-2-5-6(3-4)15-7(12)13-5/h1-3H,(H2,12,13)
Tipo de solución Sin diluir
SMILES Nc1nc2ccc(OC(F)(F)F)cc2s1
Nombre IUPAC 6-(trifluorometoxi)-1,3-benzotiazol-2-amina
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 234.2
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 234,0075 g/mol