Learn More
Riluzole hydrochloride, MedChemExpress
Descripción
Riluzole hydrochloride is an anticonvulsant drug and belongs to the family of use-dependent Na+ channel blocker which can also inhibit GABA uptake with an IC50 of 43 μM.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Riluzole hydrochloride |
| CAS | 850608-87-6 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C8H6ClF3N2OS |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | PK 26124 hydrochloride |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (369.47 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 4.17 mg/mL (15.41 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | NC1=NC2=CC=C(OC(F)(F)F)C=C2S1.Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 270.66 |
| Mostrar más |