Learn More
Riluzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15552363 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15552363 10 g 10 g
15548241 1 g 1 g
15542363 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15552363 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 459360100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1744-22-5 | C8H5F3N2OS | 234.2 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1744-22-5
Fórmula molecular C8H5F3N2OS
Peso molecular (g/mol) 234.2
Clave InChI FTALBRSUTCGOEG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo riluzole, rilutek, 2-amino-6-trifluoromethoxy benzothiazole, 6-trifluoromethoxy benzo d thiazol-2-amine, 6-trifluoromethoxy-1,3-benzothiazol-2-amine, riluzolum, riluzol, 2-amino-6-trifluoromethoxybenzothiazole, riluzole hcl, riluzol inn-spanish
PubChem CID 5070
ChEBI CHEBI:8863
Nombre IUPAC 6-(trifluorometoxi)-1,3-benzotiazol-2-amina
SMILES C1=CC2=C(C=C1OC(F)(F)F)SC(=N2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Riluzole
Punto de fusión 114.0°C to 118.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Cantidad 10 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol,ether,acetone,dmf,chlorofo,rm
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.2
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Riluzole
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P330-Enjuagarse la boca.