Learn More
Isómero de riluzol 5-trifluorometoxi, TRC
Código de producto. 30425704
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30425704 500 mg
30415445 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30425704 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR510015500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 752969-85-0
Fórmula molecular C8H5F3N2OS
Peso molecular (g/mol) 234.2
Sinónimo 5-(Trifluoromethoxy)-2-benzothiazolamine, 2-Amino-5-(trifluoromethoxy)benzothiazole, SKA 8
Nombre IUPAC 5-(trifluorometoxi)-1,3-benzotiazol-2-amina
SMILES Nc1nc2cc(OC(F)(F)F)ccc2s1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Riluzole 5-Trifluoromethoxy Isomer
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H5F3N2OS/c9-8(10,11)14-4-1-2-6-5(3-4)13-7(12)15-6/h1-3H,(H2,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.0075