Learn More
Riluzol-13C,15N2, TRC
Código de producto. 30138508
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138508 1 mg 1 miligramo
30010717 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138508 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR5100021MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1215552-03-6
Fórmula molecular C713CH5F315N2OS
Peso molecular (g/mol) 237.18
Sinónimo 6-(Trifluoromethoxy)-2-benzothiazolamine-13C,15N2, 6-(Trifluoromethoxy)-2-amino- benzothiazole-13C,15N2, 2-Amino-6-(trifluoromethoxy)benzothiazole-13C,15N2, PK-26124-13C,15N2, RP-54274-13C,15N2, Rilutek-13C,15N2;
Nombre IUPAC 6-(trifluorometoxi)-1,3-benzotiazol-2-(^{15}N)amina
SMILES [15NH2][13C](S1)=[15N]C2=C1C=C(OC(F)(F)F)C=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Riluzole-13C,15N2
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H5F3N2OS/c9-8(10,11)14-4-1-2-5-6(3-4)15-7(12)13-5/h1-3H,(H2,12,13)/i7+1,12+1,13+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.0049