Learn More
Atrow™ Gradilla de secado RILSAN
Código de producto. 11792943
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
Tubos y matraces
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Admite Tamaño de la unidad
11792943 Tubos y matraces 1 PCS
1 options
Código de producto. 11792943 Proveedor Atrow™ N.º de proveedor 899214
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    165.90€
    118.43€ / paquete de 1
    Ahorro 47.47€
    28% Descuento
Fecha estimada de envoi: 30-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Almacena el instrumental de vidrio de laboratorio para un eficaz secado con aire. La gradilla de secado Rilsan Atrow™ es un sistema de drenaje independiente con capacidad para almacenar docenas de tubos y matraces de forma simultánea y en un espacio reducido. Está compuesta por varillas de acero inoxidable de 6 mm recubiertas con Rislan™ para ofrecer una excelente resistencia mecánica y química.
Rilsan™ es una resina de polímero con base biológica con excelentes propiedades de durabilidad y de resistencia a impactos y a productos químicos.
  • 9 clavijas dobles para sostener matraces
  • 53 clavijas individuales para suspender
Especificaciones
Color Blanco
Admite Tubos y matraces
Material Acero inoxidable, Rilsan
N.° por paquete 1 Paq.
Cantidad 1 gradilla
Longitud (métrico) 450 mm
Tipo de producto Drenador independiente
Altura (métrico) 540 mm