Learn More
Rilpivirina, TRC
Código de producto. 30011211
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011211 2.5 mg 2.50 miligramo
30005465 25 mg 25 miligramos
30010783 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011211 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR5098002.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 500287-72-9
Fórmula molecular C22 H18 N6
Peso molecular (g/mol) 366.42
Sinónimo 4-[[4-[[4-[(1E)-2-Cyanoethenyl]-2,6-dimethylphenyl]amino]-2-pyrimidinyl]amino]benzonitrile, Edurant, R 278474, Rilpivirine, TMC 278
Nombre IUPAC 4-[[4-[4-[(E)-2-cianoetil]-2,6-dimetilanilino]pirimidina-2-il]amino]benzonitrilo
SMILES Cc1cc(\C=C\C#N)cc(C)c1Nc2ccnc(Nc3ccc(cc3)C#N)n2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rilpivirine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H18N6/c1-15-12-18(4-3-10-23)13-16(2)21(15)27-20-9-11-25-22(28-20)26-19-7-5-17(14-24)6-8-19/h3-9,11-13H,1-2H3,(H2,25,26,27,28)/b4-3+
Formula Weight (peso de la fórmula) 366.1593
Porcentaje de pureza >95%