Learn More
Rilpivirina-d6, TRC
Código de producto. 30412734
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30412734 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30412734 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR50980210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rilpivirine-D6
CAS 1312424-26-2
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C22 2H6 H12 N6
Cantidad 10 mg
Sinónimo Rilpivirine D6
Fórmula InChI InChI=1S/C22H18N6/c1-15-12-18(4-3-10-23)13-16(2)21(15)27-20-9-11-25-22(28-20)26-19-7-5-17(14-24)6-8-19/h3-9,11-13H,1-2H3,(H2,25,26,27,28)/b4-3+/i1D3,2D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])c1cc(\C=C\C#N)cc(c1Nc2ccnc(Nc3ccc(cc3)C#N)n2)C([2H])([2H])[2H]
Nombre IUPAC 4-[[4-[4-[(E)-2-cianoetenil]-2,6-bis(trideuteriometil)anilino]pirimidin-2-il]amino]benzonitrilo
Peso molecular (g/mol) 372.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 372.197
Porcentaje de pureza >95