Learn More
Hemifumarato de rilmenidina, TRC
Código de producto. 17990455
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17990455 10 mg 10 miligramos
17932305 1 mg 1 miligramo
17911635 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17990455 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR50970510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 207572-68-7
Fórmula molecular 2 C10 H16 N2 O . C4 H4 O4
Peso molecular (g/mol) 476.566
Sinónimo N-(Dicyclopropylmethyl)-4,5-dihydro-2-oxazolamine (E)-2-Butenedioate, S 3341, Oxaminozoline;
Nombre IUPAC (E)-pero-2-ácido enedioico; N-(diciclopropilmetil)-4,5-dihidro-1,3-oxazol-2-amina
SMILES OC(=O)\C=C\C(=O)O.C1CN=C(NC(C2CC2)C3CC3)O1.C4CN=C(NC(C5CC5)C6CC6)O4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rilmenidine Hemifumarate
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/2C10H16N2O.C4H4O4/c2*1-2-7(1)9(8-3-4-8)12-10-11-5-6-13-10;5-3(6)1-2-4(7)8/h2*7-9H,1-6H2,(H,11,12);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;;2-1+
Formula Weight (peso de la fórmula) 476.263