Learn More
Fosfato de dihidrógeno de rilmenidina, LoGiCal
Código de producto. 30462386
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30462386 10 mg 10 miligramos
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30462386 Supplier LoGiCal Supplier No. LGCFOR3669.00
This item is not returnable. View return policy
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Rilmenidine Dihydrogen Phosphate
CAS 85409-38-7
Nombres de analitos o componentes Rilmenidine Dihydrogen Phosphate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H16 N2 O . H3 O4 P
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Rilmenidine dihydrogen phosphate, N-(Dicyclopropylmethyl)-4,5-dihydro-oxazol-2-amine dihydrogen phosphate (1:1), S 3341-3, Rilmenidine for system suitability
Fórmula InChI InChI=1S/C10H16N2O.H3O4P/c1-2-7(1)9(8-3-4-8)12-10-11-5-6-13-10;1-5(2,3)4/h7-9H,1-6H2,(H,11,12);(H3,1,2,3,4)
Tipo de solución Neat
SMILES OP(=O)(O)O.C1CN=C(NC(C2CC2)C3CC3)O1
Nombre IUPAC N-(diciclopropilmetil)-4,5-dihidro-1,3-oxazol-2-amina; ácido fosfórico
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 278.24
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.1032 g/mol