Learn More
Cloruro de Rilmazafone, TRC
Código de producto. 30008899
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
2.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008899 2.5 mg 2.50 miligramo
30006558 5 mg 5 miligramos
30005288 0.5 mg 0.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008899 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR5097152.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85815-37-8
Fórmula molecular C21H20Cl2N6O3 . HCl
Peso molecular (g/mol) 511.8
Sinónimo 5-[[(Aminoacetyl)amino]methyl]-1-[4-chloro-2-(2-chlorobenzoyl)phenyl]-N,N-dimethyl-1H-1,2,4-triazole-3-carboxamide Monohydrochloride, 450191S
Nombre IUPAC 5-[[(2-aminoacetil)amino]metil]-1-[4-cloro-2-(2-clorobenzolil)fenilo]-N,N-dimetil-1,2,4-triazol 3-carboxamida; Cloruro
SMILES Cl.CN(C)C(=O)c1nc(CNC(=O)CN)n(n1)c2ccc(Cl)cc2C(=O)c3ccccc3Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rilmazafone Hydrochloride
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H20Cl2N6O3.ClH/c1-28(2)21(32)20-26-17(11-25-18(30)10-24)29(27-20)16-8-7-12(22)9-14(16)19(31)13-5-3-4-6-15(13)23;/h3-9H,10-11,24H2,1-2H3,(H,25,30);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 510.0741