Learn More
Rilematovir, MedChemExpress
Código de producto. 16483146
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16483146 25 mg 25 miligramos
16477307 5 mg 5 miligramos
16424598 10 mg 10 miligramos
16420897 50 mg 50 miligramos
16415446 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16483146 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112180
MedChemExpress Rilematovir (JNJ-678) is a novel fusion protein inhibitor. Rilematovir has the potential for respiratory syncytial virus (RSV) research.
Rilematovir (JNJ-678) is a novel fusion protein inhibitor. Rilematovir has the potential for respiratory syncytial virus (RSV) research.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rilematovir
CAS 1383450-81-4
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H20ClF3N4O3S
Cantidad 25 mg
Sinónimo JNJ-678 JNJ-53718678
Información de solubilidad DMSO : 65 mg/mL (129.76 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1CC(F)(F)F)N(CC(N2CCCS(=O)(C)=O)=CC3=C2C=CC(Cl)=C3)C4=C1C=CN=C4
Peso molecular (g/mol) 500.92
Formula Weight (peso de la fórmula) 500.92
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus