Learn More
Brady™ Señales de seguridad contra incendios con pictogramas de polipropileno rígido
Especificaciones
Especificaciones
| Alternate Part Number | STF 745-200X250-B7527 |
| Material | Polipropileno |
| Cantidad | 1 unidad |
| Descripción | Polipropileno rígido |
| Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones tanto en interiores como en exteriores. |
| Altura (métrico) | 250 mm |
| Grosor | 0015 mm |
| Forma | Rectangulares |
| Texto mostrado | Parada de emergencia |
| Tipo de producto | Señal de seguridad mini pictograma |