Learn More
Brady™ Señal de pictograma de extintor de incendios clase AB de polipropileno rígido
Código de producto. 11760324 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
200 x 250 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
11760324 200 x 250 mm cada uno
1 options
Código de producto. 11760324 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 252084
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10.50€
    9.65€ / paquete de 1
    Ahorro 0.85€
    8% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Especificaciones
Alternate Part Number STF 596-200X250-B7527
Altura (métrico) 250 mm
Longitud (métrico) 200 mm
Dimensiones (L x An) 200 x 250 mm