Learn More
Justrite Rigid-Lock QuickBerm™
Código de producto. 30048944
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
2032 x 1422 x 305 mm
2642 x 1422 x 305 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tamaño de la unidad
30048944 2032 x 1422 x 305 mm cada uno
30048943 2642 x 1422 x 305 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30048944 Proveedor Justrite N.º de proveedor JEN28512BL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1020.96€
    604.76€ / paquete de 1
    Ahorro 416.20€
    40% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Contención de derrames duradera con acceso directo para tambores, contenedores IBC y tanques.
  • Comodidad excepcional para el trabajador gracias a la tela recubierta de PVC modificado 12.7, adecuada para colocar materiales pesados dentro del espacio de trabajo, escenarios ocasionales de entrada o salida de vehículos y tráfico peatonal.
  • Resistente a productos químicos y soporta la exposición a rayos UV a largo plazo. – Ideal para uso en exteriores
  • El sistema de soporte de pared de acero inoxidable integral Rigid-Lock patentado tiene 30 cm de profundidad y se bloquea a 90° Para una contención segura y a prueba de fugas
Especificaciones
Material PVC
Tipo Paleta de contención de derrames
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 2032 x 1422 x 305 mm
Peso (imperial) 24 lb.
Peso (métrico) 10.9 kg