Learn More
Brady™ Rígido DuraSleeve™ Insertos de vinilo para marcar cables M710
Description
- Brady™ DuraSleeve™ Los insertos imprimibles crean una leyenda duradera
- Construcción rígida de la DuraSleeve™ El sistema de marcado de cables proporciona insertos que se pueden insertar fácilmente en un soporte limpio.
- La leyenda se puede cambiar antes o después de la finalización.
Spécification
Spécification
| Tipo de adhesivo | No adhesivo |
| Color | Blanco |
| Acabado | Brillo |
| Formato | Cinta |
| Material | Vinilo |
| Tipo de producto | Marcadores de alambres y cables |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Etiquetado de datos y telecomunicaciones, etiquetado de cables y alambres |
| Para utilizar con (equipo) | M710, BMP71 |
| Etiquetas por fila | 1 etiqueta |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?