Learn More
Brady™ Rígido DuraSleeve™ Insertos de poliéster para marcar cables M710
Código de producto. 17898094 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
4,4 x 10 mm
4,4 x 12 mm
4,4 x 16 mm
4,4 x 23 mm
4,4 x 30,63 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
17898094 4,4 x 12 mm paquete de 500
17838024 4,4 x 10 mm paquete de 500
17837944 4,4 x 16 mm paquete de 500
17877944 4,4 x 23 mm paquete de 500
17867944 4,4 x 30,63 mm paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17898094 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 311999
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.35€
    41.71€ / paquete de 500
    Ahorro 7.64€
    15% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Rígido DuraSleeve™ Insertos de marcado de cables para usar con Brady Impresora M710.
  • Brady™ DuraSleeve™ Los insertos imprimibles crean una leyenda duradera
  • Construcción rígida de la DuraSleeve™ El sistema de marcado de cables proporciona insertos que se pueden insertar fácilmente en un soporte limpio.
  • La leyenda se puede cambiar antes o después de la finalización.
Especificaciones
Tipo de adhesivo No adhesivo
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Etiqueta
Material Poliéster
Tipo de producto Marcadores de alambre y cable
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de datos y telecomunicaciones, etiquetado eléctrico, etiquetado de cables y alambres
Para utilizar con (equipo) M710, BMP71
Etiquetas por fila 1 etiqueta
Cantidad 500 etiquetas
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -40 °F a +248 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +120 °C
Grosor (imperial) 0,0138 in.
Grosor (métrico) 0.35 mm
Dimensiones (L x An) 4,4 x 12 mm
Longitud (imperial) 0,173 in
Anchura (imperial) 0,472 in
Anchura (métrico) 12 mm
Alternate Part Number M7-12x4.4-7697-WT