Learn More
RIG-1 modulator 1, MedChemExpress
Código de producto. 16491089
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16491089 1 mg 1 miligramo
16480507 50 mg 50 miligramos
16474158 10 mg 10 miligramos
16446867 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16491089 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY107902
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress RIG-1 modulator 1 is an anti-viral compound which can be useful for the treatment of viral infections including influenza virus, HBV, HCV and HIV extracted from patent WO 2015172099 A1.
RIG-1 modulator 1 is an anti-viral compound which can be useful for the treatment of viral infections including influenza virus, HBV, HCV and HIV extracted from patent WO 2015172099 A1.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material RIG-1 modulator 1
Forma física Solid
CAS 1428729-63-8
Color Amarillo claro
Cantidad 1 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H17N5OS2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Información de solubilidad DMSO : ≥ 35 mg/mL (104.34 mM)
SMILES O=C(NC1=NC2=CC=C(SC(C)=N3)C3=C2S1)NCCN(C)C
Peso molecular (g/mol) 335.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 335.45
Porcentaje de pureza 98.01%