Learn More
Rifaximin, MedChemExpress
Código de producto. 16471656
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16471656 500 mg 500 miligramos
16498267 5 g 5 g
16441329 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16471656 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13234500mg
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress Rifaximin, a gastrointestinal-selective antibiotic, binds the β-subunit of bacterial DNA-dependent RNA polymerase, resulting in inhibition of bacterial RNA synthesis. Rifaximin susceptibility is higher against Gram-positive strains (MIC: 0.03-5 mg/ml) compared to Gram-negative bacteria (MIC: 8-50 mg/mL).
Rifaximin, a gastrointestinal-selective antibiotic, binds the β-subunit of bacterial DNA-dependent RNA polymerase, resulting in inhibition of bacterial RNA synthesis. Rifaximin susceptibility is higher against Gram-positive strains (MIC: 0.03-5 mg/ml) compared to Gram-negative bacteria (MIC: 8-50 mg/mL).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rifaximin
Forma física Powder
CAS 80621-81-4
Color Naranja
Cantidad 500 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C43H51N3O11
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (63.62 mM)
SMILES O=C1C2=C(O[C@@]1(O/C=C/[C@@H]([C@H]([C@H]([C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H](C)/C=C/C=C(C)\C3=O)C)O)C)OC(C)=O)C)OC)C)C(C)=C(O)C4=C2C5=C(C(N3)=C4O)N6C(C=C(C)C=C6)=N5
Peso molecular (g/mol) 785.88
Formula Weight (peso de la fórmula) 785.88
Porcentaje de pureza 98.0%