Learn More
Rifaximina-d6 (mayor), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Rifaximin-d6 (Major) |
| CAS | 1262992-43-7 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C43 D6 H45 N3 O11 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 4-Deoxy-4’-methylpyridol[1’,2’-1,2]imidazo[5,4-c]rifamycin SV-d6, Rifamycin L 105-d6, Rifaxidin-d6, L-105-d6, Fatroximin-d6, Normix-d6, Rifacol-d6, Xifaxan-d6 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C43H51N3O11/c1-19-14-16-46-28(18-19)44-32-29-30-37(50)25(7)40-31(29)41(52)43(9,57-40)55-17-15-27(54-10)22(4)39(56-26(8)47)24(6)36(49)23(5)35(48)20(2)12-11-13-21(3)42(53)45-33(34(32)46)38(30)51/h11-18,20,22-24,27,35-36,39,48-51H,1-10H3,(H,45,53)/b12-11+,17-15+,21-13-/t20-,22+,23?,24+,27-,35-,36+,39+,43-/m0/s1/i1D3,14D,16D,18D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])n2c(nc3c4c5C(=O)[C@@]6(C)O\C=C\[C@H](OC)[C@@H](C)[C@@H](OC(=O)C)[C@H](C)[C@H](O)C(C)[C@@H](O)[C@@H](C)\C=C\C=C(\C)/C(=O)Nc(c(O)c4c(O)c(C)c5O6)c23)c([2H])c1C([2H])([2H])[2H] |
| Peso molecular (g/mol) | 791.92 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 791.39 |
| Mostrar más |