Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rifaximina, 98 %
Código de producto. 15688745 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15688745 1 g 1 g
15698745 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15688745 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 461680010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 80621-81-4 | C43H51N3O11 | 785.89 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80621-81-4
Fórmula molecular C43H51N3O11
Peso molecular (g/mol) 785.89
Número MDL MFCD00864973
Clave InChI NZCRJKRKKOLAOJ-XRCRFVBUSA-N
Sinónimo rifaximin
PubChem CID 72698618
Nombre IUPAC acetato de (7S,9E,11S,12R,13S,14R,15R,16R,17S,18S,19E,21Z)-2,15,17,36-tetrahidroxi-11-metoxi-3,7,12,14,16,18,22,30-octametil-6,23-dioxo-8,37-dioxa-24,27,33-triazahexaciclo[23.10.1.1⁴,⁷.0⁵,³⁵.0²⁶,³⁴.0²⁷,³²]heptatriaconta-1,3,5(35),9,19,21,25(36),26(34),28,30,32-undecaen-13-il
SMILES CO[C@H]1\C=C\O[C@@]2(C)OC3=C(C)C(O)=C4C(O)=C(NC(=O)\C(C)=C/C=C/[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@H](OC(C)=O)[C@@H]1C)C1=C(N=C5C=C(C)C=CN15)C4=C3C2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rifaximin
Punto de fusión 218.0°C to 220.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 785.88
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Rifaximin
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Rifaximin