Learn More
Rifapentina, TRC
Código de producto. 30009051
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009051 25 mg 25 miligramos
30005623 100 mg 100 miligramos
17954365 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009051 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR50850025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61379-65-5
Fórmula molecular C47 H64 N4 O12
Peso molecular (g/mol) 877.03
Sinónimo 3-[[(4-Cyclopentyl-1-piperazinyl)imino]methyl]-rifamycin, 2,7-(Epoxypentadeca[1,11,13]trienimino)naphtho[2,1-b]furan, rifamycin deriv., Antibiotic DL 473IT, Cyclopentylrifampicin, DL 473, KTC 1, MDL 473, Prifitin, Priftin, R 77-3, Rifamycin AF/ACPP, Rifapentin, Rifapentine
SMILES CO[C@H]1\C=C\O[C@@]2(C)Oc3c(C)c(O)c4c(O)c(NC(=O)\C(=C/C=C/[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H]1C)\C)c(\C=N\N5CCN(CC5)C6CCCC6)c(O)c4c3C2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rifapentine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C47H64N4O12/c1-24-13-12-14-25(2)46(59)49-37-32(23-48-51-20-18-50(19-21-51)31-15-10-11-16-31)41(56)34-35(42(37)57)40(55)29(6)44-36(34)45(58)47(8,63-44)61-22-17-33(60-9)26(3)43(62-30(7)52)28(5)39(54)27(4)38(24)53/h12-14,17,22-24,26-28,31,33,38-39,43,53-57H,10-11,15-16,18-21H2,1-9H3,(H,49,59)/b13-12+,22-17+,25-14-,48-23+/t24-,26+,27+,28+,33-,38-,39+,43+,47-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 876.4521
Porcentaje de pureza >95%