Learn More
Rifapentine, MedChemExpress
Código de producto. 16464317
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16464317 50 mg 50 miligramos
16438206 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16464317 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0269
MedChemExpress Rifapentine (DL 473) is an antibiotic compound used in the treatment of tuberculosis.
Rifapentine (DL 473) is an antibiotic compound used in the treatment of tuberculosis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rifapentine
Forma física Solid
CAS 61379-65-5
Color Red
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C47H64N4O12
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Sinónimo DL 473 Cyclopentylrifampicin
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (57.01 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES OC(C1=C(C2=O)C(O[C@@]2(O/C=C/[C@@H]([C@H]([C@@]([C@@H]3C)([H])OC(C)=O)C)OC)C)=C(C)C(O)=C1C(O)=C4NC(/C(C)=C\C=C\[C@@H]([C@@H]([C@@H](C)[C@H]3O)O)C)=O)=C4/C=N/N5CCN(C6CCCC6)CC5
Peso molecular (g/mol) 877.03
Formula Weight (peso de la fórmula) 877.03
Porcentaje de pureza 98.0%