Learn More
Sal sódica de rifamicina SV, MP Biomedicals™
Código de producto. 11464772 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
11464772 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 11464772 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219151605
CAS 14897-39-3
Fórmula molecular C37H47NNaO12
Peso molecular (g/mol) 720.77
Número MDL MFCD09752825
Clave InChI YVOFSHPIJOYKSH-DITFEXNXSA-N
Sinónimo rifamycin sodium salt, rifamycin sodium usan, rifamycin sv sodium salt, rifocina tn, otofa tn
PubChem CID 124219641
Nombre IUPAC sodio (7S,9Z,11S,12R,13S,14R,15R,16R,17S,18S,19Z,21Z)-2,15,17,27,29-pentahidroxi-11-metoxi-3,7,12,14,16,18,22-heptametil-6,23-dioxo-8,30-dioxa-24-azatetraciclo[23.3.1.1⁴,⁷.0⁵,²⁸]triaconta-1,3,5(28),9,19,21,25(29),26-octaen-13-il acetato
SMILES [Na+].CO[C@H]1\C=C/O[C@@]2(C)OC3=C(C)C(O)=C4C(O)=C(NC(=O)\C(C)=C/C=C\[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@H](OC(C)=O)[C@@H]1C)C=C(O)C4=C3C2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rifamycin SV sodium salt
Color Naranja
Cantidad 5 g
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Rifamycin SV Sodium Salt
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Rifamycin SV SodiumSalt
Título del producto
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.