Learn More
Rifamycina O, TRC
Código de producto. 30010368
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010368 100 mg 100 miligramos
30007217 50 mg 50 miligramos
30004306 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010368 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR508190100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14487-05-9
Fórmula molecular C39H47NO14
Peso molecular (g/mol) 753.79
Sinónimo 4-O-(Carboxymethyl)-1-deoxy-1,4-dihydro-4-hydroxy-1-oxo-rifamycin γ-Lactone, NSC 182391, Rifaximin EP Impurity F;
Nombre IUPAC [(7'S, 9'E, 11'S, 12'R, 13'S, 14'R, 15'R, 16'R, 17'S, 18'S, 19'E, 21'Z)-2', 15', 17'-trihidroxi-11'-metoxi-3', 7', 12', 14', 16', 18', 22'-heptametil-4,6', 23',29'-tetraoxo-espiro [1,3-dioxolano-2,27'-8,30-dioxa-24-aztetraciclo[23.3.1.14,7.05,28]triaconta-1,3,5(28),9,19,21,25-heptaeno]-13'-il] acetato
SMILES O=C1C2=C3C(C(C4=CC35OC(CO5)=O)=O)=C(O)C(C)=C2O[C@]1(C)O/C=C/[C@H](OC)[C@@H](C)[C@@H](OC(C)=O)[C@H](C)[C@H](O)[C@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)/C=C/C=C(C)\C(N4)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rifamycin O
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C39H47NO14/c1-17-11-10-12-18(2)37(48)40-24-15-39(51-16-26(42)53-39)29-27(33(24)46)32(45)22(6)35-28(29)36(47)38(8,54-35)50-14-13-25(49-9)19(3)34(52-23(7)41)21(5)31(44)20(4)30(17)43/h10-15,17,19-21,25,30-31,34,43-45H,16H2,1-9H3,(H,40,48)/b11-10+,14-13+,18-12-/t17?,19?,20?,21?,25?,30-,31+,34?,38?,39?/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 753.3
Porcentaje de pureza >95%