Learn More
Rifampina, MP Biomedicals™
Código de producto. 17670917 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17670917 100 mg 100 miligramos
17680917 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17670917 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 02195490.1
Inhibe la ARN polimerasa bacteriana dependiente de ADN. La rifampina, MP Biomedicals es un antibiótico bactericida del grupo de rifamicinas que no afecta a la ARN polimerasa de mamíferos. Se utiliza para tratar la tuberculosis y las infecciones por micoba
Modo de acción: Inhibe el inicio de la síntesis de ARN al unirse aβ -subunidad de la ARN polimerasa. Inhibe el montaje de ADN y proteínas para formar partículas virales maduras.
  • Trata la tuberculosis y las infecciones por micobacterias relacionadas con la tuberculosis
  • Ampliamente utilizada como agente antiprurítico en la enfermedad hepática colestática autoinmune, cirrosis biliar primaria (CBP)
  • Se ha demostrado que provoca hepatitis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13292-46-1
Fórmula molecular C43H58N4O12
Peso molecular (g/mol) 822.953
Clave InChI FZYOVNIOYYPUPY-HRJPTAQKSA-N
Sinónimo Rifamycin AMP, Rifampicin, 3-(4-Methylpiperazinyliminomethyl)rifamycin SV, Rifampicin
PubChem CID 131839595
SMILES CC1C=CC=C(C(=O)NC2=C(C3=C(C(=C4C(=C3C(=O)C2=CNN5CCN(CC5)C)C(=O)C(O4)(OC=CC(C(C(C(C(C(C1O)C)O)C)OC(=O)C)C)OC)C)C)O)O)C
Especificaciones
Forma física Powder
Absorbancia λ max (methanol): 237–239, 334–338, 475–479nm
Punto de fusión 183°C to 188°C (decomposition)(literature)
Coeficiente de extinción EmM (max absorbance, phosphate buffer, pH 7.38): 33.20 (237nm); 32.10 (255nm); 27.00 (334nm);15.40 (475nm) (Lit.)
Cantidad 100 mg
Rotación óptica [α]D25°=+10.6° (c=0.5% in CDCl3)(Lit.)
Información de solubilidad Soluble in chloroform (349mg/mL, 25°C), DMSO (∽100mg/mL), ethyl acetate (108mg/mL, 25°C), methanol (16mg/mL, 25°C) tetrahydrofuran.
Formula Weight (peso de la fórmula) 822.96
compliance-icons
Nombre del producto
  • Rifampin
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Rifampin