Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rifampina, reactivo de biología molecular
Código de producto. 15473539
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15473539 5 g 5 g
15463539 1 g 1 g
15483539 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15473539 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J60836.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    188.70€
    156.65€ / 5 g
    Ahorro 32.05€
    16% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
La rifampina (rifampicina), n.° de CAS 13292-46-1, es un antibiótico sintético de rifamicina que actúa inhibiendo la síntesis de ARN y ADN y presenta actividad contra el microbio de la tuberculosis.
Antibiotic effective against mycobacteria. Can also inhibit DNA polymeraseRifampin is an antibiotic used in the treatment of tuberculosis and its related microbacterial infections. It is involved in the inhibition of DNA polymerase and RNA polymerase. As an antipruritic agent, it is used in the autoimmune cholestatic liver disease and primary biliary cirrhosis (PBC).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Soluble en DMSO o metanol. Soluble en agua, acetato de etilo, cloroformo, metanol, tetrahidrofurano y dimetilsulfóxido.
Notas
Para uso exclusivo en investigación: no destinado a uso diagnóstico o terapéutico en animales o humanos. Sensible a la luz. Almacenar en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13292-46-1
Fórmula molecular C43H58N4O12
Peso molecular (g/mol) 822.953
Número MDL MFCD00151389
Clave InChI FZYOVNIOYYPUPY-HRJPTAQKSA-N
Sinónimo Rifampicin
PubChem CID 131839595
SMILES CC1C=CC=C(C(=O)NC2=C(C3=C(C(=C4C(=C3C(=O)C2=CNN5CCN(CC5)C)C(=O)C(O4)(OC=CC(C(C(C(C(C(C1O)C)O)C)OC(=O)C)C)OC)C)C)O)O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rifampin
Tipo Rifampicin
Forma física Polvo
Punto de fusión 183°C to 188°C
Color Marrón-rojo a naranja
Cantidad 5 g
Beilstein 5723476
Índice Merck 14,8216
Información de solubilidad Soluble in DMSO or methanolSoluble in water,ethyl acetate,chloroform,methanol,tetrahydrofuran and dimethyl sulfoxide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 822.94
Grado Biología molecular
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Rifampin, Molecular Biology Grade
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Rifampicin