Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rifampina, reactivo de biología molecular
Descripción
Antibiotic effective against mycobacteria. Can also inhibit DNA polymeraseRifampin is an antibiotic used in the treatment of tuberculosis and its related microbacterial infections. It is involved in the inhibition of DNA polymerase and RNA polymerase. As an antipruritic agent, it is used in the autoimmune cholestatic liver disease and primary biliary cirrhosis (PBC).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
- Rifampin is a rifamycin class antibiotic synthesized to resemble the compound isolated from Amycolatopsis rifamycinica
Applications
- Rifampin can be used as a bacteriostatic that prevents RNA and DNA synthesis, particularly in mycobacteria
- It may also act as an antineoplastic, a neuroprotective, and inhibitor of angiogenesis
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Rifampin |
| Tipo | Rifampicin |
| Forma física | Powder |
| Punto de fusión | 183°C to 188°C |
| Color | Brown/Red to Orange |
| Cantidad | 1 g |
| Beilstein | 5723476 |
| Índice Merck | 14,8216 |
| Información de solubilidad | Soluble in DMSO or methanolSoluble in water,ethyl acetate,chloroform,methanol,tetrahydrofuran and dimethyl sulfoxide. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 822.94 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Rifampin, Molecular Biology Grade
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: Rifampicin