Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rifampina, 95 %
Código de producto. 15513101 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15513101 5 g 5 g
15515166 1 g 1 g
15333786 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15513101 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 455620050
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
La rifampina (rifampicina), n.° de CAS 13292-46-1, es un antibiótico sintético de rifamicina que actúa inhibiendo la síntesis de ARN y ADN y presenta actividad contra el microbio de la tuberculosis.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• La rifampina es un antibiótico de tipo rifamicina sintetizado para parecerse al compuesto aislado de la Amycolatopsis rifamycinica
Aplicaciones
• La rifampina se puede utilizar como una bacteriostática que evita la síntesis de ARN y ADN, especialmente en micobacterias
• También puede actuar como antineoplásico, neuroprotector e inhibidor de la angiogénesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13292-46-1
Fórmula molecular C43H58N4O12
Peso molecular (g/mol) 822.953
Clave InChI FZYOVNIOYYPUPY-HRJPTAQKSA-N
PubChem CID 131839595
SMILES CC1C=CC=C(C(=O)NC2=C(C3=C(C(=C4C(=C3C(=O)C2=CNN5CCN(CC5)C)C(=O)C(O4)(OC=CC(C(C(C(C(C(C1O)C)O)C)OC(=O)C)C)OC)C)C)O)O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rifampin
Tipo Rifampicin
Punto de fusión 183.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado 2% max. (100 mg, 60°C, 4 h) (vacuum)
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 822.94
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Rifampin
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.