Learn More
Rifampicina N-4'-Óxido, TRC
Código de producto. 30137694
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137694 100 mg 100 miligramos
30003475 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137694 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR508020100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 125833-03-6
Fórmula molecular C43 H58 N4 O13
Peso molecular (g/mol) 838.94
Sinónimo Rifamycin, 3-[[(4-methyl-4-oxido-1-piperazinyl)imino]methyl]- (9CI), Rifamycin, 3-[[(4-methyl-1-piperazinyl)imino]methyl]-, N-oxide, 2,7-(Epoxypentadeca[1,11,13]trienimino)naphtho[2,1-b]furan, rifamycin deriv., Rifampicin N-Oxide
SMILES CO[C@H]1\C=C\O[C@@]2(C)Oc3c(C)c(O)c4c(O)c(NC(=O)\C(=C/C=C/[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H]1C)\C)c(\C=N\N5CC[N+](C)([O-])CC5)c(O)c4c3C2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rifampicin N-4'-Oxide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C43H58N4O13/c1-21-12-11-13-22(2)42(55)45-33-28(20-44-46-15-17-47(9,56)18-16-46)37(52)30-31(38(33)53)36(51)26(6)40-32(30)41(54)43(8,60-40)58-19-14-29(57-10)23(3)39(59-27(7)48)25(5)35(50)24(4)34(21)49/h11-14,19-21,23-25,29,34-35,39,49-53H,15-18H2,1-10H3,(H,45,55)/b12-11+,19-14+,22-13-,44-20+/t21-,23+,24+,25+,29-,34-,35+,39+,43-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 838.4
Porcentaje de pureza >95%