Learn More
Rifampicin, MedChemExpress
Descripción
Rifampicin is a potent and broad spectrum antibiotic against bacterial pathogens. Rifampicin has anti-influenza virus activities. Rifampicin shows anti-orthopoxvirus activity.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Rifampicin |
| Forma física | Solid |
| CAS | 13292-46-1 |
| Color | Orange Red |
| Cantidad | 1 g |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C43H58N4O12 |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-anti-virus |
| Sinónimo | Rifampin Rifamycin AMP |
| Información de solubilidad | DMSO : 25 mg/mL (30.38 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) ∣H2O : 1 mg/mL (1.22 mM; ultrasonic and heat to 60°C) |
| Mostrar más |