Learn More
Rifampicin, Fisher BioReagents™
Description
Rifampicin
- Antibiótico utilizado para inhibir la síntesis de proteínas durante la expresión de proteínas recombinantes en bacterias
- La rifampicina inhibe la ARN polimerasa bacteriana dependiente de ADN.
- La rifampicina también se puede utilizar como agente selectivo para algunas cepas.
- La ARN polimerasa de mamíferos no se ve afectada.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Rifampicin |
| Tipo | Rifampicin |
| Forma física | Sólido |
| Punto de fusión | 183°C |
| Pérdida por secado | < 1.0% |
| Envase | Vidrio ámbar |
| Color | Naranja |
| Cantidad | 25 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Índice Merck | 15, 8341 |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Rifampin
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.