Learn More
Melford Rifampicina
Descripción
La rifampicina es un antibiótico utilizado por sus potentes propiedades antibacterianas.
La rifampicina es un antibiótico utilizado por sus potentes propiedades antibacterianas. Pertenece a la clase de antibióticos conocidos como rifamicinas. La rifampicina es particularmente eficaz contra las bacterias, incluida Mycobacterium tuberculosis, que causa la tuberculosis, y otras bacterias que pueden provocar diversas infecciones.
El mecanismo de acción de la rifampicina implica la inhibición de la síntesis de ARN bacteriano mediante la unión a la subunidad beta de la ARN polimerasa dependiente de ADN bacteriana. Esta interferencia interrumpe el proceso de transcripción, impidiendo la síntesis de ARN y proteínas esenciales necesarias para el crecimiento y la supervivencia de las bacterias.
La rifampicina se utiliza a menudo como agente selectivo en medios de cultivo para aislar bacterias sensibles a este antibiótico. Su uso contribuye a la identificación y estudio de cepas bacterianas específicas.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Rifampicin |
| CAS | 13292-46-1 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula molecular | C43H58N4O12 |