Learn More
Rifabutina N-óxido, TRC
Código de producto. 30415667
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30415667 25 mg
30412299 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30415667 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR50502025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 645406-37-7
Fórmula molecular C46 H62 N4 O12
Peso molecular (g/mol) 863
Sinónimo Spiro[9,4-(epoxypentadeca[1,11,13]trienimino)-2H-furo[2',3':7,8]naphth[1,2-d]imidazole-2,4'-piperidine]-5,10,26(3H,9H)-trione, 16-(acetyloxy)-6,18,20-trihydroxy-14-methoxy-7,9,15,17,19,21,25-heptamethyl-1'-(2-methylpropyl)-, 1'-oxide, (9S,12E,14S,15R,16S,17R,18R,19R,20S,21S,22E,24Z)-, Rifabutin N-oxide
Nombre IUPAC [(7S,9E,11S,12R,13S,14R,15R,16R,17S,18S,19E,21Z)-2,15,17,32-tetrahidroxi-11-metoxi-3,7,12,14,16,18,22-heptametil-1'-(2-metilpropilo)-1'-oxido-6,23-dioxospiro[8,33-dioxa-24,27,29-triazapentacyclo[23.6.1.14,7.05,31.026,30]tritriaconta-1(31),2,4,9,19,21,25(32),26,29-nonene-28,4'-piperidina-1-io]-13-il] acetato
SMILES CO[C@H]1\C=C\O[C@@]2(C)Oc3c(C)c(O)c4C(=O)C(=C5NC6(CC[N+]([O-])(CC(C)C)CC6)N=C5c4c3C2=O)NC(=O)\C(=C/C=C/[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H]1C)\C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rifabutin N-Oxide
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C46H62N4O12/c1-22(2)21-50(58)18-16-46(17-19-50)48-34-31-32-39(54)28(8)42-33(31)43(56)45(10,62-42)60-20-15-30(59-11)25(5)41(61-29(9)51)27(7)38(53)26(6)37(52)23(3)13-12-14-24(4)44(57)47-36(40(32)55)35(34)49-46/h12-15,20,22-23,25-27,30,37-38,41,49,52-54H,16-19,21H2,1-11H3,(H,47,57)/b13-12+,20-15+,24-14-/t23-,25+,26+,27+,30-,37-,38+,41+,45-,46?,50?/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 862.4364