Learn More
Rifabutin, MedChemExpress
Código de producto. 16473287
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16473287 50 mg 50 miligramos
16471826 500 mg 500 miligramos
16447236 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16473287 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY1702550mg
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
MedChemExpress Rifabutin (Ansamycin) is a semisynthetic ansamycin antibiotic with potent antimycobacterial properties. Rifabutin inhibits DNA-dependent RNA polymerase.
Rifabutin (Ansamycin) is a semisynthetic ansamycin antibiotic with potent antimycobacterial properties. Rifabutin inhibits DNA-dependent RNA polymerase.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rifabutin
Forma física Solid
CAS 72559-06-9
Color Deep Purple
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C46H62N4O11
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Sinónimo Ansamycin LM-427
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (59.03 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@]1(O2)O/C=C/[C@@H]([C@H]([C@H]([C@H](C)[C@H](O)[C@H](C)[C@H]([C@H](/C=C/C=C(C(NC(C3=O)=C4NC5(CCN(CC(C)C)CC5)N=C4C6=C3C(O)=C(C)C2=C6C1=O)=O)\C)C)O)OC(C)=O)C)OC
Peso molecular (g/mol) 847.0
Formula Weight (peso de la fórmula) 847.0
Porcentaje de pureza 99.11%