Learn More
Rifabutina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15721769 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15721769 1 g 1 g
15731769 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15721769 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 461210010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
La rifabutina, n.º de CAS 72559-06-09, es un antibiótico de amplio espectro con actividad contra micobacterias, bacterias grampositivas y gramnegativas.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • La rifabutina es un compuesto con actividad antibacteriana que se utiliza con mayor frecuencia contra la Mycobacterium tuberculosis
  • La rifabutina es un derivado de la rifamicina S, que actúa mediante el bloqueo de la subunidad de ARN polimerasa beta (rpoB)
  • La rifabutina es un inductor, así como un sustrato de CYP3A, una enzima citocromo P450
Aplicaciones
  • La rifabutina se puede utilizar en estudios de laboratorio farmacocinéticos y en análisis de fármacos de alto rendimiento
  • Se puede utilizar en estudios de laboratorio para determinar mutaciones de resistencia a fármacos presentes en cepas de Mycobacterium tuberculosis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 72559-06-9
Fórmula molecular C46H62N4O11
Peso molecular (g/mol) 847.02
Número MDL MFCD00866816
Clave InChI ATEBXHFBFRCZMA-VXTBVIBXSA-N
Sinónimo rifabutin, ansamycin, rifabutine, mycobutin, ansatipine, ansatipin, alfacid, rifabutina, rifabutinum, antibiotic lm 427
PubChem CID 57448257
Nombre IUPAC acetato de (7S,9E,11S,12R,13S,14R,15R,16R,17S,18S,19E,21Z)-2,15,17-trihidroxi-11-metoxi-3,7,12,14,16,18,22-heptametil-1'-(2-metilpropil)-6,23,32-trioxo-8,33-dioxa-24,27,29-triazaspiro[pentaciclo[23.6.1.1⁴,⁷.0⁵,³¹.0²⁶,³⁰]tritriacontano-28,4'-piperidin]-1,3,5(31),9,19,21,25,29-octaen-13-ilo
SMILES CO[C@H]1\C=C\O[C@@]2(C)OC3=C(C)C(O)=C4C(=O)C(NC(=O)\C(C)=C/C=C/[C@H](C)[C@H](O)[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@H](OC(C)=O)[C@@H]1C)=C1NC5(CCN(CC(C)C)CC5)N=C1C4=C3C2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rifabutin
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 847
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Rifabutin
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Rifabutin