Learn More
Ridinilazole, MedChemExpress
Código de producto. 16481639
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
20 miligramos
5 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16481639 1 mg 1 miligramo
16479707 5 mg 5 miligramos
16477178 10 mg 10 miligramos
16450576 20 mg 20 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16481639 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16753
MedChemExpress Ridinilazole is a novel antibacterial with MICs range of 0.06-0.25 μg/mL (MIC90=8 μg/mL) against C. difficile.
Ridinilazole is a novel antibacterial with MICs range of 0.06-0.25 μg/mL (MIC90=8 μg/mL) against C. difficile.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ridinilazole
Forma física Solid
CAS 308362-25-6
Color Yellow
Cantidad 1 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H16N6
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo SMT19969
Información de solubilidad DMSO : ≥ 60 mg/mL (154.47 mM)
SMILES C1(C2=CC=NC=C2)=NC3=CC(C4=CC=C5C(N=C(C6=CC=NC=C6)N5)=C4)=CC=C3N1
Peso molecular (g/mol) 388.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 388.42
Porcentaje de pureza 98.0%