Learn More
Ridaforolimus, MedChemExpress
Código de producto. 16498138
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16498138 10 mg 10 miligramos
16424057 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16498138 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY50908
MedChemExpress Ridaforolimus (MK-8669) is a potent and selective mTOR inhibitor; inhibits ribosomal protein S6 phosphorylation with an IC50 of 0.2 nM in HT-1080 cells.
Ridaforolimus (MK-8669) is a potent and selective mTOR inhibitor
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ridaforolimus
Forma física Solid
CAS 572924-54-0
Color Off-White
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C53H84NO14P
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo MK-8669 Deforolimus AP23573
Información de solubilidad DMSO : ≥ 44 mg/mL (44.44 mM)
SMILES O=C([C@@]1(O)[C@@H](CC[C@@H](C[C@@H](/C(C)=C/C=C/C=C/[C@H](C[C@@H](C)C([C@@H]([C@@H](/C(C)=C/[C@H]2C)O)OC)=O)C)OC)O1)C)C(N3CCCC[C@H]3C(O[C@@H](CC2=O)[C@@H](C[C@@H]4C[C@H]([C@H](OP(C)(C)=O)CC4)OC)C)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 990.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 990.21
Porcentaje de pureza 95.0%